Learn More
(Dichloromethylene)dimethylammonium chlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405043
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11405043 25 g 25 Gramm
11415043 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11405043 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12300.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 33842-02-3 | C3H6Cl3N | 162.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33842-02-3
Summenformel C3H6Cl3N
Molekulargewicht (g/mol) 162.44
MDL-Nummer MFCD00011870
InChI-Schlüssel NRNFKRFWZQQDMD-UHFFFAOYSA-M
Synonym dichloromethylene dimethylammonium chloride, phosgeniminium chloride, n-dichloromethylene-n-methylmethanaminium chloride, methanaminium, n-dichloromethylene-n-methyl-, chloride, dichloromethylene-dimethyliminium chloride, dichloromethylenedimethylammonium chloride, dichloromethylidene dimethylazanium chloride, phosgeneiminium chloride, phosgene-iminium chloride
PubChem CID 2723945
IUPAC-Name Dichlormethyliden(dimethyl)azanium;chlorid
SMILES [Cl-].CN(C)[C+](Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Dichloromethylene)dimethylammonium chloride
Schmelzpunkt ∼185°C (decomposition)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 4157987
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 162.45
Reinheit (%) 95%