Learn More
Dichlormethylen-dimethyliminiumchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dichloromethylene-dimethyliminium Chloride |
| CAS | 33842-02-3 |
| Summenformel | C3 H6 Cl2 N |
| Menge | 5 g |
| Synonym | (Dichloromethylene)dimethylammonium chloride, Phosgeniminium chloride, Vilsmeier reagent |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H6Cl2N/c1-6(2)3(4)5/h1-2H3/q+1 |
| SMILES | C[N+](=C(Cl)Cl)C |
| IUPAC-Name | Dichloromethyliden(dimethyl)azanium |
| Molekulargewicht (g/mol) | 126.992 |
| Formelmasse | 125.988 |