Learn More
Dichlormethylen-dimethyliminiumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30379608
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30379608 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30379608 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43792010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloromethylene-dimethyliminium Chloride
CAS 33842-02-3
Summenformel C3 H6 Cl2 N
Menge 10 g
Synonym (Dichloromethylene)dimethylammonium chloride, Phosgeniminium chloride, Vilsmeier reagent
InChI-Formel InChI=1S/C3H6Cl2N/c1-6(2)3(4)5/h1-2H3/q+1
SMILES C[N+](=C(Cl)Cl)C
IUPAC-Name Dichloromethyliden(dimethyl)azanium
Molekulargewicht (g/mol) 126.992
Formelmasse 125.988