Learn More
Dichlorphenylsilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11945911 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
11945911 25 mL Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11945911 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 432340250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichlorophenylsilane
CAS 1631-84-1
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 1.2040g/mL
Siedepunkt 65.0°C to 66.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 48°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H5Cl2Si
Brechungsindex 1.5245 to 1.5275 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD00039296
Menge 25 mL
Relative Dichte 1.204
Synonym phenyldichlorosilane, dichlorophenylsilane, dichloro phenyl silane, dichloro phenyl silicon, benzene, dichlorosilyl, phenyl dichlorosilane, phenyl hydrogen dichlorosilane, phenyl-dichlorosilane, phenyldichloro silane, dichloro phenyl silyl
InChI-Schlüssel XNAFLNBULDHNJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl[Si](Cl)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Dichlor(phenyl)silyl
Molekulargewicht (g/mol) 176.09
PubChem CID 6327324
Formelmasse 177.11
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver