missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dichloroprop, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Menge:
1 ml
Verpackung:
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Beschreibung
Beinhaltet
Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
Dichlorprop | 120-36-5 | 1000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dichlorprop |
CAS | 120-36-5, 1634-04-4 |
CAS Min. % | 0.1, 99.9 |
CAS Max. % | 0.1, 99.9 |
Summenformel | C9H8Cl2O3 |
MDL-Nummer | MFCD00002645 |
InChI-Schlüssel | MZHCENGPTKEIGP-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | CC(OC1=CC=C(Cl)C=C1Cl)C(O)=O |
IUPAC-Name | 2-(2,4-Dichlorphenoxy)Propansäure |
Molekulargewicht (g/mol) | 235.06 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dichloroprop
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: methyl-tert-butyl ether
Produkt nur für den Laborgebrauch
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'