Learn More
Dichlormethan, BAKER HPLC ANALYZED, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15594055 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Glas
Packungsgröße:
2.50 Liter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15594055 2.5 L Glas 2.50 Liter
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15594055
Marke: JT Baker 9410.2500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochgradig reine Lösungsmittel zur Verwendung in analytischen und präparativen Trennungen
Eine Gruppe hochreiner Lösungsmittel, Puffersalze und mobiler Phasenmodifikatoren für die Verwendung in analytischen und präparativen Trennungen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Konservierungsmittel (Amylen) ca. 20 ppm
Schmelzpunkt -95.1 °C
Farbe Farblos
Dichte Bei 25 °C 1.315 bis 1.321  g/ml
Siedepunkt 40 °C
Menge 2.5 L
Geruch Merkmal
Verpackung Glas
Rückstand nach Verdampfung max. 2 ppm
Summenformel CH2Cl2
MDL-Nummer MFCD00000881
Wasser max. 0.02 %
Synonym Methylenchlorid, Methylendichlorid, Methan, Dichloro, Methylenbichlorid, Methan-Dichlorid, Solmethin, Aerothen mm, freon 30, narkotil, aerothene mm
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
IUPAC-Name Dichlormethan
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
Reinheit (%) 99.8 %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P281-Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.