Learn More
Agilent BioTek Dichroitischer Spiegel
Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Wellenlängen:
510 nm
545 nm
595 nm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zur Verwendung mit Cytation 5, Synergy H1 und Synergy LX
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Dichroitischer Spiegel |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Cytation 3, Cytation 5, Synergy 2, Synergy H1, Ex.540-590, Em.600-770 |
| Wellenlängen | 595 nm |