Learn More
Agilent BioTek Dichroitischer Spiegel
Artikelnummer. 12542787 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Wellenlängen:
510 nm
545 nm
595 nm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12542787
Marke: Agilent BioTek 7138545
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
For use with Cytation 5, Synergy H1 and Synergy LX
Zur Verwendung mit Cytation 5, Synergy H1 und Synergy LX
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Dichroitischer Spiegel
Zur Verwendung mit (Geräte) Cytation 3, Cytation 5, Synergy 2, Synergy H1, Ex.512-535, Em.555-578
Wellenlängen 545 nm