Learn More
Dichromat, Standardlösung für die Ionenchromatographie, Specpure™, Cr2 O7-21000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396109
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11396109
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042565.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD01093393
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichromate, Ion chromatography standard solution
Namenshinweis Cr2O7-2 1000μg/mL
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 mL
Güte Specpure