Learn More
Diclazuril, TRC
Artikelnummer. 30376069
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30376069 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376069 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4362001G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diclazuril
CAS 101831-37-2
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C17 H9 Cl3 N4 O2
Menge 1 g
Synonym 2,6-Dichloro-α-(4-chlorophenyl)-4-(4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-yl)benzeneacetonitrile, Clinacox, Diclazuril, Nuoqiu, P 64433, R 64433, Vecoxan
InChI-Formel InChI=1S/C17H9Cl3N4O2/c18-10-3-1-9(2-4-10)12(7-21)16-13(19)5-11(6-14(16)20)24-17(26)23-15(25)8-22-24/h1-6,8,12H,(H,23,25,26)
SMILES Clc1ccc(cc1)C(C#N)c2c(Cl)cc(cc2Cl)N3N=CC(=O)NC3=O
IUPAC-Name 2-(4-Chlorphenyl)-2-[2,6-Dichlor-4-(3,5-Dioxo-1,2,4-triazin-2-yl)phenyl]acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 407.64
Formelmasse 405.9791
Reinheit (%) >95