Learn More
Diclazuril, TRC
Artikelnummer. 30386427
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30386427 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30386427 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD436200100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diclazuril
CAS 101831-37-2
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C17 H9 Cl3 N4 O2
Menge 100 mg
Synonym 2,6-Dichloro-α-(4-chlorophenyl)-4-(4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-yl)benzeneacetonitrile, Clinacox, Diclazuril, Nuoqiu, P 64433, R 64433, Vecoxan
InChI-Formel InChI=1S/C17H9Cl3N4O2/c18-10-3-1-9(2-4-10)12(7-21)16-13(19)5-11(6-14(16)20)24-17(26)23-15(25)8-22-24/h1-6,8,12H,(H,23,25,26)
SMILES Clc1ccc(cc1)C(C#N)c2c(Cl)cc(cc2Cl)N3N=CC(=O)NC3=O
IUPAC-Name 2-(4-Chlorphenyl)-2-[2,6-Dichlor-4-(3,5-Dioxo-1,2,4-triazin-2-yl)phenyl]acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 407.64
Formelmasse 405.9791
Reinheit (%) >95