Learn More
Diclofenac-Natrium 1,0 mg/ml in Methanol (als freie Säure), LoGiCal
Artikelnummer. 30463688
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30463688 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30463688 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0006.0001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diclofenac sodium
CAS 15307-79-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Diclofenac sodium
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C14 H10 Cl2 N O2 . Na
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Diclofenac Sodium Assay Standard, Aceclofenac Imp. A (EP), Diclofenac Sodium, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-benzeneacetic acid monosodium salt, [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]-acetic acid monosodium salt, 2-(2,6-Dichloroanilino)phenylacetic acid sodium salt, Allvoran, Assaren, Benfofen, Delphimix, Dichronic, Diclo-Phlogont, Diclo-Puren, Diclobenin, Diclofen SR 100, Diclofenac sodium, Diclofenac sodium salt, Diclofenac-Na Emulgel, Diclofenacsodium Emulgel, Diclophenac sodium, Diclord, Dicloreum, Diklovit, Dolobasan, Duravolten, Effekton, Evofenac, Feloran, Fortfen, GP 45840, Hyanalgese D, Inflaban, Kriplex, N-(2,6-Dichlorophenyl)-o-aminophenylacetic acid sodium salt, Naclof, Neriodin, Novapirina, Orthofen, Orthophen, Primofenac, Profenac, Prophenatin, Rhumalgan, SR 318B, Sodium [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate, Sodium diclofenac, Sorelmon, Tsudohmin, Valetan, Voldal, Voltaren, Voltaren Ophtha, Voltaren Ophtha CD, Voltarol, Voveran, Xenid, [o-(2,6-Dichloroanilino)phenyl]acetic acid sodium salt, Aceclofenac Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES [Na+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC-Name Natrium;2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetat
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 318.13
Menge 1 mL
Formelmasse 316,9986 g/mol