Learn More
Diclofenac-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 18023530
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18023530 50 mg 50 Milligramm
18041640 1 g 1 Gramm
18002930 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18023530 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43645050MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15307-79-6
Summenformel C14 H10 Cl2 N O2 . Na
Molekulargewicht (g/mol) 318.13
Synonym Acetic acid, [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]-, monosodium salt (8CI), Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, monosodium salt (9CI), 2-(2,6-Dichloroanilino)phenylacetic acid sodium salt, 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetic acid sodium salt, Abitren, Allvoran, Assaren, Benfofen, Bolabomin, Daispas, Declophen, Dedolor, Deflamat, Delphimix, Diacron, Dichronic, Diclo-Phlogont, Diclo-Puren, Diclobene, Diclobenin, Dicloberl, Dicloberl Retard, Diclodyn, Diclofen SR 100, Diclofenac retard, Diclofenac sodium, Diclofenac sodium salt, Diclofenac-Na Emulgel, Diclofenacsodium Emulgel, Dicloflex, Diclogesic, Diclokalium, Diclomol, Diclon, Diclophenac sodium, Dicloran CP, Dicloran Plus, Diclord, Diclorep, Dicloreum, Difene, Dikloron, Diklovit, Dolaut, Dolobasan, Duravolten, Dyclo, Dyloject, Dynapar, Effekton, Evofenac, Feloran, Fortfen, GP 45840, Hyanalgese D, Inflaban, Kriplex, Modifenac, N-(2,6-Dichlorophenyl)-o-aminophenylacetic acid sodium salt, Naclof, Naclofen, Naclofen Duo, Neriodin, Neurodiclovit, Neurofenac, Novapirina, Olfen, Orthofen, Orthophen, Panamor, Phlogin, Primofenac, Profenac, Prophenatin, Refen, Refen retard, Rhumalgan, SR 318B, Saffrac, Sodium [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate, Sodium diclofenac, Sorelmon, Tsudohmin, Valetan, Voldal, Voltaren, Voltaren Ophtha, Voltaren Ophtha CD, Voltarol, Voltral, Voveran, Voveran Plus, Xenid, [o-(2,6-Dichloroanilino)phenyl]acetic acid sodium salt, diclotard
IUPAC-Name Natrium;2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetat
SMILES [Na+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diclofenac sodium
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
Formelmasse 316.9986
Reinheit (%) >95%