Learn More
Dicobalt-octacarbonyl, 95 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10250903 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
missing translation for 'unitSize'
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Product Code. 10250903
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 291840250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10210-68-1 | C8Co2O8 | 341.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10210-68-1
Summenformel C8Co2O8
Molekulargewicht (g/mol) 341.95
MDL-Nummer MFCD00016024
Synonym carbon monoxide; cobalt 2+, dicobalt octacarbonyl stabilised with hexane, cobalt carbonyl, moistened with hexane hexane co
Specifications
Chemischer Name oder Material Dicobalt octacarbonyl
Namenshinweis 95%
Schmelzpunkt 51.0°C to 52.0°C
Farbe Orange-rot bis rot
Dichte 1.8100g/mL
Flammpunkt −13°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Co2(CO)8
Menge 25 g
Merck Index 15,3095
Relative Dichte 1.81
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and carbon disulfide
Stabilisator 5% max. hexane
Formelmasse 341.95
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristalle oder Flocken
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dicobalt octacarbonyl, stabilized
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
Precautionary Statement
  • P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.