Learn More
Dicumarol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445819
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15445819 25 g 25 Gramm
15435819 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15445819 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63634.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Vitamin K-Reduktase-Inhibitor mit antikoagulanten Eigenschaften
Dicumarol is a natural chemical used as an anticoagulant agents that functions as a vitamin K antagonist and is also a derivative of Coumarin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dicumarol ist eine natürliche Chemikalie, die als Antikoagulans verwendet wird und als Vitamin-K-Antagonist fungiert und auch ein Derivat von Coumarin ist.
Löslichkeit
Löslich in wässrigen alkalischen Lösungen, organischen Basen, 0.1 N NaOH (15 mg/ml), Pyridin (50 mg/ml), Chloroform (schwer löslich) und Benzol (schwer löslich). Unlöslich in Wasser und Alkoholen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66-76-2
Summenformel C19H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 336.30
MDL-Nummer MFCD00006857
InChI-Schlüssel DOBMPNYZJYQDGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicumarol, dicoumarol, bishydroxycoumarin, dicoumarin, melitoxin, antitrombosin, baracoumin, dicoumal, dicumarine, acadyl
PubChem CID 54676038
ChEBI CHEBI:4513
IUPAC-Name 4-Hydroxy-3-[(4-hydroxy-2-oxochromen-3-yl)methyl]chromen-2-on
SMILES OC1=C(CC2=C(O)C3=CC=CC=C3OC2=O)C(=O)OC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicumarol
Schmelzpunkt 286°C to 289°C
Farbe Weiß
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Merck Index 14,3090
Löslichkeitsinformationen Soluble in aqueous alkaline solutions,organic bases,0.1 N NaOH (15mg/ml),Pyridine (50mg/ml),chloroform (slightly soluble),and benzene (slightly soluble). Insoluble in water,and alcohols.
Formelmasse 336.3
Physikalische Form Pulver