Learn More
Dicyandiamid, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10639833 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10639833 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10242462 5 g Glasflasche 5 Gramm
10284040 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10182470 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10639833 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 113810250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.85 €
    33.65 € / 25 Gramm
    Sparen 6.20 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 461-58-5 | C2H4N4 | 84.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 461-58-5
Summenformel C2H4N4
Molekulargewicht (g/mol) 84.08
MDL-Nummer MFCD00008066
InChI-Schlüssel QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyandiamide, cyanoguanidine, dicyanodiamide, 1-cyanoguanidine, n-cyanoguanidine, guanidine, cyano, pyroset do, dicyandiamido, epicure dicy 7, dicyandiamin
PubChem CID 10005
SMILES NC(N)=NC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicyandiamide
Schmelzpunkt 208.0°C to 211.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Fieser 01,229
Merck Index 15, 3103
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 32g/L (20°C). Other solubilities: 38g/L in methanol (20°C)
IUPAC-Name N''-Cyanoguanidin
Formelmasse 84.08
Reinheit (%) 99.5%
Physikalische Form Kristallpulver