Learn More
Dicyclohexyl(2,4,6-triisopropylphenyl)phosphin, TRC
Artikelnummer. 30377900
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30377900 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30377900 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4394485MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicyclohexyl(2,4,6-triisopropylphenyl)phosphine
CAS 303111-96-8
Summenformel C27 H45 P
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H45P/c1-19(2)22-17-25(20(3)4)27(26(18-22)21(5)6)28(23-13-9-7-10-14-23)24-15-11-8-12-16-24/h17-21,23-24H,7-16H2,1-6H3
SMILES CC(C)c1cc(C(C)C)c(P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)c(c1)C(C)C
IUPAC-Name dicyclohexyl-[2,4,6-tri(propan-2-yl)phenyl]phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 400.62
Formelmasse 400.326