Learn More
Dicyclohexyl(2,4,6-triisopropylphenyl)phosphin, TRC
Artikelnummer. 30387660
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30387660 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30387660 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4394482.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicyclohexyl(2,4,6-triisopropylphenyl)phosphine
CAS 303111-96-8
Summenformel C27 H45 P
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H45P/c1-19(2)22-17-25(20(3)4)27(26(18-22)21(5)6)28(23-13-9-7-10-14-23)24-15-11-8-12-16-24/h17-21,23-24H,7-16H2,1-6H3
SMILES CC(C)c1cc(C(C)C)c(P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)c(c1)C(C)C
IUPAC-Name dicyclohexyl-[2,4,6-tri(propan-2-yl)phenyl]phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 400.62
Formelmasse 400.326