missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dicyclohexyl Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester D4 |
| CAS | 358731-25-6 |
| Summenformel | C20 2H4 H22 O4 |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, dicyclohexyl ester, Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester D4, Dicyclohexyl phthalate-d4 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C20H26O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h7-8,13-16 H,1-6,9-12H2/i7D,8 D,13 D,14 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OC2CCCCC2)c(C(=O)OC3CCCCC3)c1[2 H] |
| IUPAC-Name | dicyclohexyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 334.44 |
| Formelmasse | 334.2082 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?