Learn More
Dicyclohexylphthalat, TRC
Artikelnummer. 30387094
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30387094 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30387094 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43925050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester
CAS 84-61-7
Summenformel C20 H26 O4
Menge 50 g
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dicyclohexyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester (9CI), Phthalic acid, dicyclohexyl ester (6CI,8CI), DCHP, Dicyclohexyl phthalate, Edenol DCHP, Ergoplast FDC, HF 191, Howflex CP, Morflex 150, NSC 6101, Unimoll 66, Uniplex 250
InChI-Formel InChI=1S/C20H26O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h7-8,13-16H,1-6,9-12H2
SMILES O=C(OC1CCCCC1)c2ccccc2C(=O)OC3CCCCC3
IUPAC-Name Dicyclohexylbenzol-1,2-Dicarboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 330.42
Formelmasse 330.1831