Learn More
Dicyclohexylamin, ≥99,5 % (GC), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15635130 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15635130 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
15645130 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15635130 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 36620100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
für die titrimetrische Bestimmung von Isocyanaten ≥99,5 % (GC)
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze:
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-83-7
Summenformel C12H23N
Molekulargewicht (g/mol) 181.32
MDL-Nummer MFCD00011658
InChI-Schlüssel XBPCUCUWBYBCDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclohexylamine, dcha, dicha, cyclohexanamine, n-cyclohexyl, n,n-dicyclohexylamine, dodecahydrodiphenylamine, dicyklohexylamin, n,n-diclohexylamine, n-cyclohexyl-cyclohexylamine, dicyklohexylamin czech
PubChem CID 7582
ChEBI CHEBI:34694
IUPAC-Name N-cyclohexylcyclohexanamine
SMILES C1CCC(CC1)NC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicyclohexylamine
Schmelzpunkt -2°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.912g/mL at 20°C
Siedepunkt 117°C to 120°C
Flammpunkt 96°C (204.8°F)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H11)2NH
Brechungsindex n20/D 1.484
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2565
Beilstein 605923
Dampfdichte 6 (vs air)
Formelmasse 181.32g/mol
Dampfdruck 12mmHg (37.7°C)
Reinheit (%) ≥99.5% (GC)