Learn More
Dicyclohexylamin, TRC
Artikelnummer. 30381457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30381457 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30381457 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4383001G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicyclohexylamine
CAS 101-83-7
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C12 H23 N
Menge 1 g
Synonym Dicyclohexylamine (8CI), N-Cyclohexylcyclohexanamine, Aminodicyclohexane, Bis(cyclohexyl)amine, D-CHA-T, Dodecahydrodiphenylamine, N,N-Dicyclohexylamine, NSC 3399
InChI-Formel InChI=1S/C12H23N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2
SMILES C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
IUPAC-Name N-Cyclohexylcyclohexanamin
Molekulargewicht (g/mol) 181.32
Formelmasse 181.183
Reinheit (%) >95