Learn More
Dicyclohexylmethan-4,4'-Diisocyanat (Mischung von Isomeren), >90 %, TRC
Artikelnummer. 30010577
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010577 10 g 10 Gramm
30009795 50 g 50 Gramm
18033250 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010577 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43928510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5124-30-1
Summenformel C15 H22 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 262.35
Synonym 4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate), 4,4'-Diisocyanatodicyclohexylmethane
IUPAC-Name 1-Isocyanato-4-[(4-isocyanatocyclohexyl)methyl]cyclohexan
SMILES O=C=NC1CCC(CC2CCC(CC2)N=C=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H22N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h12-15H,1-9H2
Formelmasse 262.1681