Learn More
Dicyclohexyloxostannan, TRC
Artikelnummer. 30133583
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133583 1 g 1 Gramm
30006735 100 mg 100 Milligramm
30005713 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133583 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4402601G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22771-17-1
Summenformel C12H22OSn
Molekulargewicht (g/mol) 301.01
Synonym Dicyclohexyltin Oxide, NSC 99148
SMILES O=[Sn](C1CCCCC1)C2CCCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicyclohexyloxostannane
Menge 1 g