Learn More
Dicyclohexylphenylphosphin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10528892 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10528892 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10528892 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 407080010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6476-37-5
Summenformel C18H27P
Molekulargewicht (g/mol) 274.39
MDL-Nummer MFCD00003854
InChI-Schlüssel VPLLTGLLUHLIHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclohexylphenylphosphine, dicyclohexyl phenyl phosphine, phosphine, dicyclohexylphenyl, phenyldicyclohexylphosphine, phenylphosphinodicyclohexane, dicyclohexyl phenyl phosphane, pphcy2, acmc-1bey7, dicyclohexyl-phenyl-phosphane
PubChem CID 80970
IUPAC-Name Dicyclohexyl(phenyl)phosphan
SMILES C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicyclohexylphenylphosphine
Schmelzpunkt 54.0°C to 57.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 274.38
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dicyclohexylphenylphosphine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.