Learn More
Dicyclopentadien, ≥ 90 %, stab. mit 4-tert.-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460224
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2500 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460224 500 mL 500 Milliliter
11470224 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11460224 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13643.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 77-73-6 | C10H12 | 132.206 g/mol
Dicyclopentadiene is used in resins, particularly unsaturated polyester resins. It plays a major role in inks, adhesives and paints. It is also used as a monomer in polymerization reactions. It is a precursor for the preparation of endo-tetrahydrodicyclopentadiene, which reacts with aluminum chloride at higher temperature to give adamantine. It undergoes a retro-Diels-Alder reaction to yield cyclopentadiene, which acts as ligand in inorganic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dicyclopentadien wird in Harzen, insbesondere ungesättigten Polyesterharzen, verwendet. Spielt eine große Rolle bei Farben, Klebstoffen und Farben. Wird auch als Monomer in Polymerisationsreaktionen verwendet. Ist ein Vorläufer für die Herstellung von Endo-Tetrahydrodicyclopentadien, das mit Aluminiumchlorid bei höherer Temperatur zu Adamantine reagiert. Durchläuft eine Retro-Diels-Alder-Reaktion zu Cyclopentadien, das in der anorganischen Chemie als Ligand wirkt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-73-6
Summenformel C10H12
Molekulargewicht (g/mol) 132.206
MDL-Nummer MFCD00078246
InChI-Schlüssel HECLRDQVFMWTQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclopentadiene, biscyclopentadiene, cyclopentadiene dimer, bicyclopentadiene, dicyklopentadien, dimer cyklopentadienu, dcpd, 4,7-methano-1h-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1h-4,7-methanoindene, 1,3-cyclopentadiene, dimer
PubChem CID 6492
ChEBI CHEBI:34695
SMILES C1C=CC2C1C3CC2C=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicyclopentadiene
Namenshinweis stabilized with 4-tert-butylcatechol
Dichte 0.982
Siedepunkt 171°C to 173°C
Flammpunkt 26°C (78°F)
Brechungsindex 1.51
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2048
Beilstein 1904092
Merck Index 14,2739
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 132.21
Reinheit (%) ≥90%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dicyclopentadiene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Dicyclopentadiene