Learn More
Dicyclopentadien, ≥ 90 %, stab. mit 4-tert.-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470224
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2500 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11470224 2500 mL 2500 Milliliter
11460224 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470224 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13643.0F
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 77-73-6 | C10H12 | 132.206 g/mol
Dicyclopentadiene is used in resins, particularly unsaturated polyester resins. It plays a major role in inks, adhesives and paints. It is also used as a monomer in polymerization reactions. It is a precursor for the preparation of endo-tetrahydrodicyclopentadiene, which reacts with aluminum chloride at higher temperature to give adamantine. It undergoes a retro-Diels-Alder reaction to yield cyclopentadiene, which acts as ligand in inorganic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dicyclopentadien wird in Harzen, insbesondere ungesättigten Polyesterharzen, verwendet. Spielt eine große Rolle bei Farben, Klebstoffen und Farben. Wird auch als Monomer in Polymerisationsreaktionen verwendet. Ist ein Vorläufer für die Herstellung von Endo-Tetrahydrodicyclopentadien, das mit Aluminiumchlorid bei höherer Temperatur zu Adamantine reagiert. Durchläuft eine Retro-Diels-Alder-Reaktion zu Cyclopentadien, das in der anorganischen Chemie als Ligand wirkt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-73-6
Summenformel C10H12
Molekulargewicht (g/mol) 132.206
MDL-Nummer MFCD00078246
InChI-Schlüssel HECLRDQVFMWTQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclopentadiene, biscyclopentadiene, cyclopentadiene dimer, bicyclopentadiene, dicyklopentadien, dimer cyklopentadienu, dcpd, 4,7-methano-1h-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1h-4,7-methanoindene, 1,3-cyclopentadiene, dimer
PubChem CID 6492
ChEBI CHEBI:34695
SMILES C1C=CC2C1C3CC2C=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicyclopentadiene
Namenshinweis stabilized with 4-tert-butylcatechol
Dichte 0.982
Siedepunkt 171°C to 173°C
Flammpunkt 26°C (78°F)
Brechungsindex 1.51
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN2048
Beilstein 1904092
Merck Index 14,2739
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 132.21
Reinheit (%) ≥90%