Learn More
Dicyclopentadien, stabilisiert, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10724841 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10724841 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10636162 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10377370 1 L Glasflasche 1 Liter
11954431 10 L Plastikeimer 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10724841 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 150760025
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 77-73-6 | C10H12 | 132.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-73-6 , 98-29-3
Summenformel C10H12
Molekulargewicht (g/mol) 132.2
InChI-Schlüssel HECLRDQVFMWTQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclopentadiene, biscyclopentadiene, cyclopentadiene dimer, bicyclopentadiene, dicyklopentadien, dimer cyklopentadienu, dcpd, 4,7-methano-1h-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1h-4,7-methanoindene, 1,3-cyclopentadiene, dimer
PubChem CID 6492
ChEBI CHEBI:34695
SMILES C1C=CC2C1C3CC2C=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicyclopentadiene
Schmelzpunkt 11.0°C to 13.0°C
Dichte 0.9820g/mL
Siedepunkt 170.0°C
Flammpunkt 32°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 91% min. (endo-Dicyclopentadiene) (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5100 to 1.5120
Menge 2.5 L
Beilstein 05,II,391
Merck Index 14,2739
Relative Dichte 0.982
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether
Stabilisator 100 to 200ppm p-tert.-butylcatechol
Formelmasse 132.2
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit