Learn More
Dicyclopentadiendiepoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347905
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11347905 5 g -
11357905 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11347905 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02940.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 81-21-0 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Dicyclopentadiene diepoxide acts as an intermediate for epoxy resins, plasticizers and protective coatings. It finds application as a rubber additive and adhesives, which is used at high temperature. Further, it is used in the preparation of endo-3-hydroxy-exo-9-oxa-exo-tetracyclo[5.3.1.02,6.08,10]undecane using lithium aluminum hydride as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dicyclopentadiendiepoxid dient als Zwischenprodukt für Epoxidharze, Plastifizierer und Schutzbeschichtungen. Es findet Anwendung als Gummiadditiv und in Form von Klebstoffen, die bei hohen Temperaturen verwendet werden. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von Endo-3-Hydroxy-exo-9-oxa-exo-Tetracyclo[5.3.1.02,6.08,10]Undecan mit Lithiumaluminiumhydrid als Reagenz verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81-21-0
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.204
MDL-Nummer MFCD00077209
InChI-Schlüssel BQQUFAMSJAKLNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclopentadiene dioxide, dicyclopentadiene diepoxide, unox epoxide 207, epoxide 207, bicyclopentadiene dioxide, unox 207x, unox 207, dicyclopentadiene dioxide van, 1,2:5,6-diepoxyhexahydro-4,7-methanoindan, 4,7-methanoindan, 1,2:5,6-diepoxyhexahydro
PubChem CID 6673
SMILES C1C2C3CC4C(C3C1C5C2O5)O4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicyclopentadiene diepoxide
Schmelzpunkt 185°C to 189°C
Dichte 1.331
Siedepunkt 326°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 112743
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 99%