Learn More
Didanosin EP Verunreinigung A (Azathioprin EP Verunreinigung F), Mikromol™
Artikelnummer. 30462133
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30462133 4 x 25 mg 100 Milligramm
17922226 100 mg 100 Milligramm
17902316 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30462133 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1047.0100254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Didanosin EP Verunreinigung A (Azathioprin EP Verunreinigung F), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hypoxanthine
CAS 68-94-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Hypoxanthine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5 H4 N4 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 1,7-Dihydro-6H-purin-6-one (Hypoxanthine), 1,7-Dihydro-6H-purin-6-one, Hypoxanthine, Didanosine Related Compound A (USP), Didanosine Imp. A (Ph. Int.), Didanosine Imp. A (EP), Didanosine Related Compound A, Azathioprine Impurity F, Didanosine Impurity A, Mercaptopurine Impurity A, Mercaptopurine Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES O=C1NC=Nc2[nH]cnc12
IUPAC-Name 1,9-Dihydropurin-6-on
Molekulargewicht (g/mol) 136.11
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 136,0385 g/mol