Learn More
Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride, TRC
Artikelnummer. 30010267
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30010267 10 g 10 Gramm
30012343 25 g 25 Gramm
30008989 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30010267 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43937510G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7173-51-5
Summenformel C22 H48 N . Cl
Molekulargewicht (g/mol) 362.08
Synonym 1-Decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride (9CI), Ammonium, didecyldimethyl-, chloride (8CI), Didecyldimethylammonium chloride (7CI), 2DB500E, AQ 210, Acticide, Acticide DDQ, Acticide DDQ 40, Arquad 10, Arquad 210, Arquad 210-50, Arquad 210-50E, Arquad 210-80, Arquad 210-80E, Arquad 210-85E, Asepas 3, Astop, BTC 1010, BTC 1010E, BTC 2250, BTC 99, Bardac 22, Bardac 2240, Bardac 2250, Bardac 2250J, Bardac 2250R, Bardac 2270E, Bardac 2270ETM, Bardac 2280, Bardac 2280G, Bardac 2280R, Bardac 50, Bio-Dac, Britewood Q, Britewood XL, Calgon H 130, Catiogen DDM, Catiogen DDM-PG, Cation DDC, Cation DDC 50, Cation DDC 80, D 10P, DDAC, DDC 80, Didecyldimethylammounium chloride, Dimethyldidecylammonium chloride, Dodigen 1881, Fentacare 1021-80, H 130, H 130 (molluscicide), K-Sanit BP 80, Kamin RM 2D50A, KleenGrow, Lipoquad 210-80E, M 21080, Macrotrol MT 200, Maquat 4450T, Maquat 4480E, Microbiocide B 74, Microbiocide N 750, N,N-Didecyl-N,N-dimethylammonium chloride, New Des 50, Nissan Cation 2DB, Nissan Cation 2DB500E, Nissan Cation 2DB800E, Quartamin D 10E, Quartamin D 10P, Quaternium 12, Querton 210CL, Septapav KhS 70, Slaoff 91, Sporekill, Stenquat 1010, Timbercote 2000, Tret-O-Lite XC 507
IUPAC-Name didecyl(dimethyl)azanium;chloride
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Didecyldimethylammonium chloride (DDAC-C10)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C22H48N.ClH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(3,4)22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formelmasse 361.3475
Reinheit (%) >95%