Learn More
Dideiodo Amiodarone Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30374729
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30374729 100 mg
30372173 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30374729 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD439425100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95820-13-6
Summenformel C25 H31 N O3 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 429.98
Synonym Methanone, (2-butyl-3-benzofuranyl)[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-, hydrochloride (1:1), Ketone, 2-butyl-3-benzofuranyl p-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl, hydrochloride (7CI), (2-Butylbenzofuran-3-yl)[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]methanone Hydrochloride, Dideiodo Amiodarone hydrochloride
IUPAC-Name (2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]methanone;hydrochloride
SMILES Cl.CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3ccc(OCCN(CC)CC)cc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dideiodo Amiodarone Hydrochloride
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C25H31NO3.ClH/c1-4-7-11-23-24(21-10-8-9-12-22(21)29-23)25(27)19-13-15-20(16-14-19)28-18-17-26(5-2)6-3;/h8-10,12-16H,4-7,11,17-18H2,1-3H3;1H
Formelmasse 429.2071