Learn More
Didemethyl-Citalopram-Hydrobromid (>85 %), TRC
Artikelnummer. 30383886
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30383886 25 mg
30385333 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30383886 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43948025MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1260887-85-1
Summenformel C18H17FN2O . HBr
Molekulargewicht (g/mol) 377.2
Synonym 1-(3-Aminopropyl)-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile Hydrobromide (1:1)
SMILES Br.NCCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Didemethyl Citalopram Hydrobromide
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H17FN2O.BrH/c19-16-5-3-15(4-6-16)18(8-1-9-20)17-7-2-13(11-21)10-14(17)12-22-18;/h2-7,10H,1,8-9,12,20H2;1H