missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Didemethylmifepriston, TRC

Artikelnummer. 30011086
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011086 1 mg 1 Milligramm
30133946 10 mg 10 Milligramm
30010135 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30011086 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4395501MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 104004-92-4
Summenformel C27 H31 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 401.54
Synonym Estra-4,9-dien-3-one, 11-(4-aminophenyl)-17-hydroxy-17-(1-propyn-1-yl)-, (11β,17β)-, Estra-4,9-dien-3-one, 11-(4-aminophenyl)-17-hydroxy-17-(1-propynyl)-, (11β,17β)- (9CI), (11β,17β)-11-(4-Aminophenyl)-17-hydroxy-17-(1-propyn-1-yl)estra-4,9-dien-3-one, Aminopristone, Desmethylmetapristone, N,N-Didesmethylmifepristone, RU 42848, Didemethyl Mifepristone
IUPAC-Name (8S,11R,13S,14S,17S)-11-(4-Aminophenyl)-17-Hydroxy-13-methyl-17-prop-1-ynyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMILES CC#C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3[C@H](C[C@]12C)c5ccc(N)cc5

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Didemethyl Mifepristone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H31NO2/c1-3-13-27(30)14-12-24-22-10-6-18-15-20(29)9-11-21(18)25(22)23(16-26(24,27)2)17-4-7-19(28)8-5-17/h4-5,7-8,15,22-24,30H,6,9-12,14,16,28H2,1-2H3/t22-,23+,24-,26-,27-/m0/s1
Formelmasse 401.2355
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.