Learn More
Didemethylmifepriston, TRC
Artikelnummer. 30133946
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133946 10 mg 10 Milligramm
30011086 1 mg 1 Milligramm
30010135 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133946 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43955010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104004-92-4
Summenformel C27 H31 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 401.54
Synonym Estra-4,9-dien-3-one, 11-(4-aminophenyl)-17-hydroxy-17-(1-propyn-1-yl)-, (11β,17β)-, Estra-4,9-dien-3-one, 11-(4-aminophenyl)-17-hydroxy-17-(1-propynyl)-, (11β,17β)- (9CI), (11β,17β)-11-(4-Aminophenyl)-17-hydroxy-17-(1-propyn-1-yl)estra-4,9-dien-3-one, Aminopristone, Desmethylmetapristone, N,N-Didesmethylmifepristone, RU 42848, Didemethyl Mifepristone
IUPAC-Name (8S,11R,13S,14S,17S)-11-(4-Aminophenyl)-17-Hydroxy-13-methyl-17-prop-1-ynyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMILES CC#C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3[C@H](C[C@]12C)c5ccc(N)cc5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Didemethyl Mifepristone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H31NO2/c1-3-13-27(30)14-12-24-22-10-6-18-15-20(29)9-11-21(18)25(22)23(16-26(24,27)2)17-4-7-19(28)8-5-17/h4-5,7-8,15,22-24,30H,6,9-12,14,16,28H2,1-2H3/t22-,23+,24-,26-,27-/m0/s1
Formelmasse 401.2355
Reinheit (%) >95%