Learn More
Didesmethylchlorpromazin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30378049
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30378049 1 g
30376467 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30378049 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4409051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3763-80-2
Summenformel C15H16Cl2N2S
Molekulargewicht (g/mol) 327.27
Synonym 10-(3-Aminopropyl)-2-chloro-phenothiazine Monohydrochloride, Didemethylchlorpromazine Hydrochloride, Didesmethylchlorpromazine Hydrochloride, SKF 4577A
SMILES Cl.NCCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Didesmethylchlorpromazine Hydrochloride
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H15ClN2S.ClH/c16-11-6-7-15-13(10-11)18(9-3-8-17)12-4-1-2-5-14(12)19-15;/h1-2,4-7,10H,3,8-9,17H2;1H
Formelmasse 326.0411