Learn More
Didodecyldimethylammoniumbromid 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313845
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313845 10 mL 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313845 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREB12588350AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Didodecyldimethylammonium Bromide
CAS 3282-73-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Didodecyldimethylammonium Bromide
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C26H56BrN
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1-Dodecanaminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, bromide (9CI), Ammonium, didodecyldimethyl-, bromide (8CI), Didodecyldimethylammonium bromide (7CI), Bis(dodecyl)dimethylammonium bromide, Bis(n-dodecyl)dimethylammonium bromide, DDAB, DDDMA, DMAB, Di-n-dodecyldimethylammonium bromide, Dilauryldimethylammonium bromide, Dimethyldidodecylammonium bromide, Dimethyldilaurylammonium bromide
InChI-Formel InChI=1S/C26H56N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27(3,4)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-26H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCC
IUPAC-Name Didodecyl(dimethyl)ammoniumbromid
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 462.63
Menge 10 mL
Formelmasse 461,3596 g/mol