Learn More
Applied Biosystems™ DIEA/NMP (N,N-diisopropylethylamine/N-methylpyrrolidone) (2 M)
Artikelnummer. 15863304 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Change view
Click to view available options
:
Bei Raumtemperatur lagern.
Artikelnummer.
15863304 Bei Raumtemperatur lagern.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15863304
Marke: Applied Biosystems™ 401517
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dies ist ein Reagenz für die Peptidsynthese.
  • Nur für Forschungszwecke
  • Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Flüssig
Produkttyp N N-Diisopropylethylamin/N-Methylpyrrolidon
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Reagenztyp Peptidsynthese-Reagenz
Versandbedingung Raumtemperatur