Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dieldrin |
| CAS | 60-57-1 |
| CAS Max. % | ≤ 100% |
| Beilstein | 91396 |
| Farbe | Hellbraun |
| Schmelzpunkt | 175°C to 176°C |
| Synonym | 1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-6,7-epoxy-1,4:5,8-dimethanonaphthalene |
| Molekulargewicht (g/mol) | 380.9 g/mol |
| Menge | 100 mg |