Learn More
Dieselkraftstoff 2 Composite 50000 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | No. 2 Diesel Oil |
| CAS | 68334-30-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | No. 2 Diesel Oil |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Konzentration | 50.000 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Fuels, diesel, Diesel fuel oil, Diesel oil, Diesel oil (petroleum), Diesel test fuel, HRD 76, NATO-F 76, Diesel fuel |
| Solvent or Matrix | Dichlormethan |
| Menge | 1 mL |