Learn More
Diethanolamin-Lösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7083610 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 12952115
Marke: Fisher Chemical A 016 100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 111-42-2
Summenformel C4H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 105.14
MDL-Nummer MFCD00002843
InChI-Schlüssel ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8113
ChEBI CHEBI:28123
IUPAC-Name 2-(2-hydroxyethylamino)ethanol
SMILES OCCNCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethanolamin
Verpackung Flasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/l
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
Solvent or Matrix Water
Menge 100 ml