Learn More
Diethanolamin, TRC
Artikelnummer. 30137505
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137505 25 g 25 Gramm
30132471 500 g 500 Gramm
17945005 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137505 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44190025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-42-2
Summenformel C4 H11 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 105.14
Synonym 2,2'-Iminobisethanol, Ethanol, 2,2'-iminodi- (8CI), 2,2'-Azanediyldiethanol, 2,2'-Dihydroxydiethylamine, 2,2'-Iminobis[ethanol], 2,2'-Iminodi-1-ethanol, 2,2'-Iminodiethanol, 2-[(2-Hydroxyethyl)amino]ethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine, Bis(hydroxyethyl)amine, DEA, DEA 80, DEAO-LF, DEOA LF, Dabco DEOA-LF, Di(2-hydroxyethyl)amine, Di(β-hydroxyethyl)amine, Diethanolamine, Diethanolamine 80, Diolamine, Iminodiethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)amine, N,N-Di(2-hydroxyethyl)amine, N,N-Diethanolamine, NSC 4959, Niax DEOA-LF, Tegoamin DEOA 85
IUPAC-Name 2-(2-hydroxyethylamino)ethanol
SMILES OCCNCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethanolamine
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
Formelmasse 105.079