Learn More
Diethazinsulfoxid, Mikromol™
Beschreibung
Diethazinsulfoxid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethazine Sulfoxide |
| CAS | 10078-16-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Diethazine Sulfoxide |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C18 H22 N2 O S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | N,N-Diethyl-10H-phenothiazine-10-ethanamine 5-oxide, Phenothiazine, 10-[2-(diethylamino)ethyl]-, 5-oxide (6CI,7CI,8CI), Dinezine Sulfoxide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H22N2OS/c1-3-19(4-2)13-14-20-15-9-5-7-11-17(15)22(21)18-12-8-6-10-16(18)20/h5-12H,3-4,13-14H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)CCN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13 |
| IUPAC-Name | N,N-Diethyl-2-(5-Oxophenothiazin-10-yl)ethanamin |
| Mehr anzeigen |