Learn More
Diethyl-1,1-cyclobutandicarboxylat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethyl 1,1-Cyclobutanedicarboxylate |
| CAS | 3779-29-1 |
| Summenformel | C10H16O4 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 1,1-Cyclobutanedicarboxylic Acid 1,1-Diethyl Ester, NSC 9017 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H16O4/c1-3-13-8(11)10(6-5-7-10)9(12)14-4-2/h3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1(CCC1)C(=O)OCC |
| IUPAC-Name | Diethylcyclobutan-1,1-dicarboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 200.23 |
| Formelmasse | 200.1049 |