Learn More
Diethyl 1,4-Dihydro-2,6-dimethylpyridin-3,5-dicarboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7037131
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15412276 250 mg 250 Milligramm
15492266 1 g 1 Gramm
15402276 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15412276
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55752.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1149-23-1 | C13H19NO4 | 253.298 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Diethyl 1,4-Dihydro-2,6-Dimethyl-3,5-Pyridindicarboxylat ist eine Wasserstoffquelle in der konjugierten Reduktion und organokatalytischen reduktiven Aminierung. Es wird als Wasserstoffquelle in der organokatalytisch-reduktiven Aminierung und Konjugatreduktion eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Bei 4 °C trocknen. Von Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1149-23-1
Summenformel C13H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 253.298
MDL-Nummer MFCD00005951
InChI-Schlüssel LJXTYJXBORAIHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diludine, diethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate, hantzsch ester, ethidine, etidin, diethone, hantzsch's dihydropyridine, diethyl 2,6-dimethyl-1,4-dihydro-3,5-pyridinedicarboxylate, diludin, 3,5-pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-, diethyl ester
PubChem CID 70849
IUPAC-Name Diethyl 2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1)C(=O)OCC)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate
Schmelzpunkt 178°C to 183°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents.
Formelmasse 253.3
Reinheit (%) 98%