Learn More
Diethyl1-Benzylpyrrolidin-2,5-Dicarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10560922
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. 10560922
Marke: Thermo Scientific Maybridge KM09423DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 17740-40-8
Summenformel C17H23NO4
Molekulargewicht (g/mol) 305.374
MDL-Nummer MFCD00830964
InChI-Schlüssel LDUSEIANLSWKPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-diethyl 1-benzylpyrrolidine-2,5-dicarboxylate, 1-benzyl-pyrrolidine-2,5-dicarboxylic acid diethyl ester, diethyl meso-1-benzyl-2,5-pyrrolidinedicarboxylate, 1-benzyl-2,5-bis ethoxycarbonyl pyrrolidine, diethyl-1-benzylpyrrolidine-2,5-dicarboxylate, pubchem15289, diethyl1-benzylpyrrolidine-2,5-dicarboxylate, hcl, diethyl 1-phenylmethyl pyrrolidine-2,5-dicarboxylate, 1-phenylmethyl pyrrolidine-2,5-dicarboxylic acid diethyl ester
PubChem CID 286120
IUPAC-Name Diethyl-1-benzylpyrrolidin-2,5-dicarboxylat
SMILES CCOC(=O)C1CCC(N1CC2=CC=CC=C2)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl 1-benzylpyrrolidine-2, 5-dicarboxylate
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 305.37
Reinheit (%) 95%