Learn More
Diethyl1-Benzylpyrrolidin-2,5-Dicarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethyl 1-benzylpyrrolidine-2, 5-dicarboxylate |
| CAS Min. % | 95.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 305.37 |
| Reinheit (%) | 95% |