Learn More
Diethyl-1-Decylphosphonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327856
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11327856 25 g 25 Gramm
11317856 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327856 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13038.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16165-68-7 | C14H31O3P | 278.373 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16165-68-7
Summenformel C14H31O3P
Molekulargewicht (g/mol) 278.373
MDL-Nummer MFCD00015593
InChI-Schlüssel HYQXIVAZQBYBAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 1-decylphosphonate, diethyl decylphosphonate, decylphosphonic acid diethyl ester, decyldiethoxyphosphino-1-one, acmc-20al9l, diethyl n-decanephosphonate, diethyl 1-decanephosphonate, diethyl 1-decyl phosphonate, decyl-phosphonic acid diethyl ester, n-decylphosphonic acid diethyl ester
PubChem CID 2773697
IUPAC-Name 1-Diethoxyphosphoryldecan
SMILES CCCCCCCCCCP(=O)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl 1-decylphosphonate
Siedepunkt 128°C to 130°C (0.2 mmHg)
Brechungsindex 1.439
Menge 25 g
Beilstein 1784261
Formelmasse 278.38
Reinheit (%) 97%