Learn More
Diethyl1-Naphthylmethylphosphonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367375
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11367375 50 g 50 Gramm
11357375 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367375 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05286.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 53575-08-9 | C15H19O3P | 278.288 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53575-08-9
Summenformel C15H19O3P
Molekulargewicht (g/mol) 278.288
MDL-Nummer MFCD00015769
InChI-Schlüssel AFNZPMQIKMSUTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 1-naphthylmethylphosphonate, 1-naphthylmethyl phosphonic acid diethyl ester, diethyl naphthalen-1-ylmethyl phosphonate, diethyl 1-naphthylmethyl phosphonate, phosphonic acid, 1-naphthalenylmethyl-, diethyl ester, diethyl naphthalen-1-ylmethylphosphonate, phosphonic acid, 1-naphthylmethyl-, diethyl ester, 1-diethoxyphosphorylmethyl naphthalene, acmc-1aoev
PubChem CID 101271
IUPAC-Name 1-(Diethoxyphosphorylmethyl)naphthalen
SMILES CCOP(=O)(CC1=CC=CC2=CC=CC=C21)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl 1-naphthylmethylphosphonate
Siedepunkt 205°C to 206°C (5 mmHg)
Brechungsindex 1.561
Menge 50 g
Beilstein 2943656
Formelmasse 278.29
Reinheit (%) 95%