Learn More
Diethyl1-Tetradecylphosphonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489397
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489397 25 g 25 Gramm
11479397 5 g 5 Gramm
11499397 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489397 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21426.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5191-09-3 | C8H8N2 | 132.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5191-09-3
MDL-Nummer MFCD00015597
InChI-Schlüssel CPWIYYOBPHXJIA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 640154
SMILES CCCCCCCCCCCCCCP(=O)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl 1-tetradecylphosphonate
Schmelzpunkt 8°C
Dichte 0.922
Siedepunkt 199°C to 201°C (3 mmHg)
Summenformel C18H39O3P
Strukturformel CH3(CH2)13P(O)(OCH2CH3)2
Brechungsindex 1.4445
Menge 25 g
Synonym diethyl 1-tetradecanephosphonate, diethyl 1-tetradecylphosphonate, diethyl tetradecylphosphonate, acmc-20al9h, diethyl tetradecane-1-phosphonate, tetradecylphosphonic acid diethyl ester, tetradecyl-phosphonic acid diethyl ester, 1-tetradecanephosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid, tetradecyl-, diethyl ester
IUPAC-Name 1-Diethoxyphosphoryltetradecan
Molekulargewicht (g/mol) 334.48
Formelmasse 334.47
Reinheit (%) 98%